Drukuj
Methyl-3-amino-5-fluorobenzoate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl 3-amino-5-fluorobenzoate
PC201353-25G PC201353-5G
APOSPC201353-25GEA 1990 PLN
APOSPC201353-25G APOSPC201353-5G
Methyl-3-amino-5-fluorobenzoate 98%
Methyl-3-amino-5-fluorobenzoate
Formuła: C₈H₈FNO₂
MW: 169.16 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05863683
Numer CAS: 884497-46-5