Drukuj
6-Chloro-5-fluoropicolinic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Chloro-3-fluoropyridine-6-carboxylic acid
PC201328-10G PC201328-25G PC201328-5G
APOSPC201328-10GEA 1950 PLN
APOSPC201328-10G APOSPC201328-25G APOSPC201328-5G
6-Chloro-5-fluoropicolinic acid 97%
6-Chloro-5-fluoropicolinic acid
Formuła: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175.543 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13185819
Numer CAS: 860296-24-8