Drukuj
2-Fluoro-m-anisidine 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Fluoro-3-methoxyaniline
PC201312-10G PC201312-1G PC201312-5G
APOSPC201312-10GEA 3020 PLN
APOSPC201312-10G APOSPC201312-1G APOSPC201312-5G
2-Fluoro-m-anisidine 99%
2-Fluoro-m-anisidine
Formuła: C₇H₈FNO
Temp. Wrzenia: 231 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD11042216
Numer CAS: 801282-00-8