Drukuj
4-Fluoro-7-azaindole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC201273-1G PC201273-5G
APOSPC201273-1GEA 853 PLN
APOSPC201273-1G APOSPC201273-5G
4-Fluoro-7-azaindole 97%
4-Fluoro-7-azaindole
Formuła: C₇H₅FN₂
Temp. topnienia: 118…120 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08272231
Numer CAS: 640735-23-5