Drukuj
Methyl-2-(3-amino-2,6-difluorophenyl)acetate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl 2-(3-amino-2,6-difluorophenyl)acetate
PC201238-10G PC201238-1G PC201238-5G
APOSPC201238-10GEA 2300 PLN
APOSPC201238-10G APOSPC201238-1G APOSPC201238-5G
Methyl-2-(3-amino-2,6-difluorophenyl)acetate 97%
Methyl-2-(3-amino-2,6-difluorophenyl)acetate
Formuła: C₉H₉F₂NO₂
MW: 201.17 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06658469
Numer CAS: 361336-80-3