Drukuj
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-5-iodobenzotrifluoride
PC2012-1G PC2012-25G PC2012-5G
APOSPC2012-1GEA 110 PLN
APOSPC2012-1G APOSPC2012-25G APOSPC2012-5G
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₇H₅F₃IN
MW: 287.0200 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04972657
Numer CAS: 97760-97-9