Drukuj
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC201171-5G PC201171-25G
APOSPC201171-5GEA 406 PLN
APOSPC201171-5G APOSPC201171-25G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₇H₅BrF₃N
MW: 240.0200 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12828280
Numer CAS: 172215-91-7
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III