Drukuj
4-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC201143-5G PC201143-1G
APOSPC201143-5GEA 348 PLN
APOSPC201143-5G APOSPC201143-1G
4-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine 98%
4-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₆H₅F₃N₂
Temp. topnienia: 58…62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09056877
Numer CAS: 147149-98-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III