Drukuj
3-Bromo-7-fluoro-1H-indazole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC201097-1G PC201097-250MG PC201097-5G
APOSPC201097-1GEA 870 PLN
APOSPC201097-1G APOSPC201097-250MG APOSPC201097-5G
3-Bromo-7-fluoro-1H-indazole 97%
3-Bromo-7-fluoro-1H-indazole
Formuła: C₇H₄BrFN₂
MW: 215.0200 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13193285
Numer CAS: 1257853-72-7