Drukuj
Ethyl 2-amino-4-fluorobenzoate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Ethyl 2-amino-4-fluorobenzoate
PC201039-10G PC201039-1G PC201039-5G
APOSPC201039-10GEA 2290 PLN
APOSPC201039-10G APOSPC201039-1G APOSPC201039-5G
Ethyl 2-amino-4-fluorobenzoate 98%
Ethyl-2-amino-4-fluorobenzoate
Formuła: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183.18 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08275015
Numer CAS: 117324-05-7