Drukuj
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC201017-1G PC201017-5G
APOSPC201017-1GEA 414 PLN
APOSPC201017-1G APOSPC201017-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₈H₈F₃N
MW: 175.154 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04972928
Numer CAS: 106877-29-6
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III