Drukuj
4,6-Dichloro-5-fluoro-2-methylpyrimidine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC201014-1G PC201014-250MG
APOSPC201014-1GEA 400 PLN
APOSPC201014-1G APOSPC201014-250MG
4,6-Dichloro-5-fluoro-2-methylpyrimidine 97%
4,6-Dichloro-5-fluoro-2-methylpyrimidine
Formuła: C₅H₃Cl₂FN₂
MW: 181.0000 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD11520450
Numer CAS: 105806-13-1