Drukuj
2-(4-Fluorophenoxy)propionic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC200570-1G PC200570-5G
APOSPC200570-1GEA 565 PLN
APOSPC200570-1G APOSPC200570-5G
2-(4-Fluorophenoxy)propionic acid 95%
2-(4-Fluorophenoxy)propionic acid
Formuła: C₉H₉FO₃
Temp. topnienia: 114…116 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02295725
Numer CAS: 2967-70-6