Drukuj
Ethyl 3-(4-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Ethyl 3-(4-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylate
PC200509-1G PC200509-250MG
APOSPC200509-1GEA 963 PLN
APOSPC200509-1G APOSPC200509-250MG
Ethyl 3-(4-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylate 98%
Ethyl-3-(4-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylate
Formuła: C₁₃H₁₂FNO₃
Temp. topnienia: 58…59 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09756447
Numer CAS: 954230-39-8