Drukuj
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Chloro-5-cyanobenzotrifluoride
PC2004-1G PC2004-25G PC2004-5G PC2004-100G
APOSPC2004-1GEA 73.1 PLN
APOSPC2004-1G APOSPC2004-25G APOSPC2004-5G APOSPC2004-100G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formuła: C₈H₃ClF₃N
Temp. Wrzenia: 100…105 °C/11mmHg
Temp. topnienia: 64…68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00190117
Numer CAS: 1735-54-2
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III