Drukuj
4-{[(2,2-Dimethyl-4,6-dioxo-1,3-dioxan-5-ylidene)methyl]amino}-5-iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
PC200353-1G PC200353-500MG
APOSPC200353-1GEA 3060 PLN
APOSPC200353-1G APOSPC200353-500MG
4-{[(2,2-Dimethyl-4,6-dioxo-1,3-dioxan-5-ylidene)methyl]amino}-5-iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-{[(2,2-Dimethyl-4,6-dioxo-1,3-dioxan-5-ylidene)methyl]amino}-5-iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formuła: C₁₅H₁₀F₃IN₂O₄
MW: 466.16 g/mol
Temp. topnienia: 225…226 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD20921595
Numer CAS: 1353878-20-2