Drukuj
N-[4-Iodo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
Dostawca: Apollo Scientific
PC200334-1G PC200334-500MG
APOSPC200334-1GEA 1680 PLN
APOSPC200334-1G APOSPC200334-500MG
N-[4-Iodo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
N-[4-Iodo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
Formuła: C₉H₇F₃INO₂
MW: 345.06 g/mol
Temp. topnienia: 143…145 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06408815
Numer CAS: 874814-76-3