Drukuj
5-(1,3-Dioxan-2-yl)-2-fluorobenzonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
PC200318-1G PC200318-500MG
APOSPC200318-1GEA 934 PLN
APOSPC200318-1G APOSPC200318-500MG
5-(1,3-Dioxan-2-yl)-2-fluorobenzonitrile
5-(1,3-Dioxan-2-yl)-2-fluorobenzonitrile
Formuła: C₁₁H₁₀FNO₂
MW: 207.21 g/mol
Temp. topnienia: 45…47 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD20921611
Numer CAS: 218301-23-6