Drukuj
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrazol-3-amine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC200307-500MG PC200307-1G
APOSPC200307-500MGEA 2550 PLN
APOSPC200307-500MG APOSPC200307-1G
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrazol-3-amine 95%
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrazol-3-amine
Formuła: C₉H₆ClF₃N₄
Temp. topnienia: 167…168 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16622823
Numer CAS: 1242267-93-1