Drukuj
[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-Chloro-2-(hydroxymethyl)-4-(trifluoromethyl)pyridine
PC200302-1G PC200302-500MG
APOSPC200302-1GEA 3620 PLN
APOSPC200302-1G APOSPC200302-500MG
[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
Formuła: C₇H₅ClF₃NO
MW: 211.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 140 °C/0.9mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16622807
Numer CAS: 1228182-61-3