Drukuj
Methyl-3-chloro-2-piperazino-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Dostawca: Apollo Scientific
PC200298-1G PC200298-500MG
APOSPC200298-1GEA 5320 PLN
APOSPC200298-1G APOSPC200298-500MG
Methyl-3-chloro-2-piperazino-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Methyl-3-chloro-2-piperazino-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Formuła: C₁₂H₁₃ClF₃N₃O₂
Temp. topnienia: 75…76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12025894
Numer CAS: 1147979-45-0