Methyl-2-amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Dostawca: Apollo Scientific
PC200295-1G
PC200295-500MG
APOSPC200295-1GEA
3130
PLN
APOSPC200295-1G
APOSPC200295-500MG
Methyl-2-amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Methyl-2-amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Formuła:
C₈H₆ClF₃N₂O₂ Temp. topnienia: 131…132 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD12498715 Numer CAS: 1171919-10-0 |