Drukuj
5-Methoxy-6-(trifluoromethyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1,3-Dihydro-5-methoxy-6-(trifluoromethyl)-2H-indol-2-one
PC200294-1G PC200294-500MG
APOSPC200294-1GEA 3130 PLN
APOSPC200294-1G APOSPC200294-500MG
5-Methoxy-6-(trifluoromethyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
5-Methoxy-6-(trifluoromethyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Formuła: C₁₀H₈F₃NO₂
MW: 231.18 g/mol
Temp. topnienia: 226…228 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12922678
Numer CAS: 1190198-26-5