Drukuj
3-Bromo-4-fluoro-7-nitro-1H-indazole
Dostawca: Apollo Scientific
PC200290-1G PC200290-500MG
APOSPC200290-1GEA 3130 PLN
APOSPC200290-1G APOSPC200290-500MG
3-Bromo-4-fluoro-7-nitro-1H-indazole
3-Bromo-4-fluoro-7-nitro-1H-indazole
Formuła: C₇H₃BrFN₃O₂
MW: 260.03 g/mol
Temp. topnienia: 197…199 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD20444429
Numer CAS: 1353877-95-8