Drukuj
6-Cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-Amino-6-cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
PC200284-1G PC200284-500MG
APOSPC200284-1GEA 2600 PLN
APOSPC200284-1G APOSPC200284-500MG
6-Cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
6-Cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Formuła: C₁₀H₉F₃N₄
Temp. topnienia: 213…215 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16890144
Numer CAS: 1242267-90-8