Drukuj
1-[6-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazine
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-(6-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)piperazine
PC200280-1G PC200280-500MG
APOSPC200280-1GEA 1820 PLN
APOSPC200280-1G APOSPC200280-500MG
1-[6-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazine
1-[6-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazine
Formuła: C₁₀H₁₁ClF₃N₃
MW: 265.67 g/mol
Temp. topnienia: 76…78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00892750
Numer CAS: 132834-56-1