Drukuj
6-Cyclopropyl-1-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-Amino-6-cyclopropyl-1-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
PC200272-1G PC200272-500MG
APOSPC200272-1GEA 2600 PLN
APOSPC200272-1G APOSPC200272-500MG
6-Cyclopropyl-1-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
6-Cyclopropyl-1-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Formuła: C₁₁H₁₁F₃N₄
Temp. topnienia: 114…116 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16890143
Numer CAS: 1242267-97-5