Drukuj
4-Piperazino-2-(2-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Dostawca: Apollo Scientific
PC200269-1G PC200269-500MG
APOSPC200269-1GEA 1820 PLN
APOSPC200269-1G APOSPC200269-500MG
4-Piperazino-2-(2-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Piperazino-2-(2-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formuła: C₁₄H₁₄F₃N₅
MW: 309.3 g/mol
Temp. topnienia: 133…134 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11100243
Numer CAS: 1048913-94-5