Drukuj
2,3-Dichloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC200263-1G PC200263-500MG
APOSPC200263-1GEA 3170 PLN
APOSPC200263-1G APOSPC200263-500MG
2,3-Dichloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
2,3-Dichloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₆HCl₂F₃IN
Temp. topnienia: 156…157 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12025903
Numer CAS: 1160474-55-4