Drukuj
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC200259-1G PC200259-5G
APOSPC200259-1GEA 122 PLN
APOSPC200259-1G APOSPC200259-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 96%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formuła: C₅H₂BrF₃N₂
Temp. topnienia: 41…42 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09754046
Numer CAS: 799557-86-1