Drukuj
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Trifluoromethyl)picolinaldehyde
PC200253-1G PC200253-500MG PC200253-100MG
APOSPC200253-1GEA 4470 PLN
APOSPC200253-1G APOSPC200253-500MG APOSPC200253-100MG
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde
Formuła: C₇H₄F₃NO
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD11848102
Numer CAS: 132470-83-8