Drukuj
Ethyl 3-amino-1,6-dimethyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
PC200247-1G PC200247-500MG
APOSPC200247-1GEA 2080 PLN
APOSPC200247-1G APOSPC200247-500MG
Ethyl 3-amino-1,6-dimethyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-amino-1,6-dimethyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Formuła: C₁₃H₁₄F₃N₃O₂
MW: 301.27 g/mol
Temp. topnienia: 81…83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD20921605
Numer CAS: 1353877-98-1