Drukuj
Methyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC200238-1G PC200238-500MG
APOSPC200238-1GEA 2620 PLN
APOSPC200238-1G APOSPC200238-500MG
Methyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Formuła: C₈H₅ClF₃NO₂
MW: 239.58 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12827815
Numer CAS: 196708-48-2