Drukuj
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinamine
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-Amino-2,3-dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC200235-1G PC200235-500MG
APOSPC200235-1GEA 2620 PLN
APOSPC200235-1G APOSPC200235-500MG
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinamine
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinamine
Formuła: C₆H₃Cl₂F₃N₂
MW: 231.01 g/mol
Temp. topnienia: 130…131 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD14581629
Numer CAS: 431942-80-2