Drukuj
5-Amino-1-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
PC200234-1G PC200234-500MG PC200234-5G
APOSPC200234-1GEA 946 PLN
APOSPC200234-1G APOSPC200234-500MG APOSPC200234-5G
5-Amino-1-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-pyrazole-4-carbonitrile
5-Amino-1-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formuła: C₁₀H₆F₃N₅
Temp. topnienia: 160…161 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06808548
Numer CAS: 1019010-69-5