Drukuj
[2-Bromo-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromo-3-(hydroxymethyl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
PC200231-1G PC200231-500MG PC200231-5G
APOSPC200231-1GEA 1640 PLN
APOSPC200231-1G APOSPC200231-500MG APOSPC200231-5G
[2-Bromo-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol 95%
[2-Bromo-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol
Formuła: C₇H₅BrF₃NO
MW: 256.03 g/mol
Temp. topnienia: 67…68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11848029
Numer CAS: 888738-18-9