Drukuj
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
PC200229-1G PC200229-500MG PC200229-5G
APOSPC200229-1GEA 946 PLN
APOSPC200229-1G APOSPC200229-500MG APOSPC200229-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbonitrile
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbonitrile
Formuła: C₁₂H₁₁ClF₃N₃
Temp. topnienia: 108…109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12498704
Numer CAS: 1171918-97-0