Drukuj
Methyl-5-bromo-2-fluoronicotinate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC200226-1G PC200226-5G
APOSPC200226-1GEA 137 PLN
APOSPC200226-1G APOSPC200226-5G
Methyl-5-bromo-2-fluoronicotinate
Methyl-5-bromo-2-fluoronicotinate
Formuła: C₇H₅BrFNO₂
Temp. topnienia: 61…62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11617316
Numer CAS: 931105-37-2