Drukuj
4-(Trifluoromethyl)-1H,2H,3H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-one
Dostawca: Apollo Scientific
PC200223-1G PC200223-500MG
APOSPC200223-1GEA 2080 PLN
APOSPC200223-1G APOSPC200223-500MG
4-(Trifluoromethyl)-1H,2H,3H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-one
4-(Trifluoromethyl)-1H,2H,3H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-one
Formuła: C₇H₄F₃N₃O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16890137
Numer CAS: 1242267-84-0