Drukuj
Ethyl-3-nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC200210-1G PC200210-500MG
APOSPC200210-1GEA 2690 PLN
APOSPC200210-1G APOSPC200210-500MG
Ethyl-3-nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Ethyl-3-nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formuła: C₁₁H₈F₃N₃O₄
Temp. topnienia: 134…135 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12498712
Numer CAS: 1171919-07-5