Drukuj
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarbohydrazide
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC200201-1G PC200201-500MG
APOSPC200201-1GEA 2690 PLN
APOSPC200201-1G APOSPC200201-500MG
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarbohydrazide
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarbohydrazide
Formuła: C₇H₅ClF₃N₃O
MW: 239.59 g/mol
Temp. topnienia: 105…107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD10758083
Numer CAS: 1033463-30-7