Drukuj
(RS)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(3,5-Difluorophenyl)ethanamine, 3,5-Difluoro-alpha-methylbenzylamine
PC2002-1G PC2002-25G PC2002-5G
APOSPC2002-1GEA 131 PLN
APOSPC2002-1G APOSPC2002-25G APOSPC2002-5G
(RS)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine 97%
(RS)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine
Formuła: C₈H₉F₂N
MW: 157.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 175 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04038286
Numer CAS: 321318-29-0
Jednostka: 1760
ADR: 8 III