Drukuj
8-Nitro-6-(trifluoromethyl)-4(1H)-quinolinone
Dostawca: Apollo Scientific
PC200172-1G PC200172-500MG
APOSPC200172-1GEA 1050 PLN
APOSPC200172-1G APOSPC200172-500MG
8-Nitro-6-(trifluoromethyl)-4(1H)-quinolinone
8-Nitro-6-(trifluoromethyl)-4(1H)-quinolinone
Formuła: C₁₀H₅F₃N₂O₃
Temp. topnienia: 104…106 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12498705
Numer CAS: 190140-20-6