Drukuj
Ethyl 2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-(trifluoromethyl)-1,3-oxazole-5-carboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Ethyl 2-amino-4-(trifluoromethyl)-1,3-oxazole-5-carboxylate, 2-BOC protected
PC200171-1G PC200171-500MG
APOSPC200171-1GEA 1050 PLN
APOSPC200171-1G APOSPC200171-500MG
Ethyl 2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-(trifluoromethyl)-1,3-oxazole-5-carboxylate
Ethyl-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-(trifluoromethyl)-1,3-oxazole-5-carboxylate
Formuła: C₁₂H₁₅F₃N₂O₅
MW: 324.26 g/mol
Temp. topnienia: 76…78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12827772
Numer CAS: 1186405-12-8