Drukuj
5-Bromo-2-chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
PC200161-1G PC200161-500MG
APOSPC200161-1GEA 1050 PLN
APOSPC200161-1G APOSPC200161-500MG
5-Bromo-2-chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
5-Bromo-2-chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formuła: C₈H₃BrClF₃N₂
MW: 299.48 g/mol
Temp. topnienia: 74…76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11841008
Numer CAS: 1135283-49-6