Drukuj
3-(Trifluoromethyl)-5-isoxazolamine 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Amino-3-(trifluoromethyl)isoxazole
PC200153-1G PC200153-500MG
APOSPC200153-1GEA 1570 PLN
APOSPC200153-1G APOSPC200153-500MG
3-(Trifluoromethyl)-5-isoxazolamine 95+%
3-(Trifluoromethyl)-5-isoxazolamine
Formuła: C₄H₃F₃N₂O
Temp. topnienia: 53…55 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04972407
Numer CAS: 108655-63-6