Drukuj
Ethyl-5-chloro-3-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC200117-1G PC200117-500MG
APOSPC200117-1GEA 3790 PLN
APOSPC200117-1G APOSPC200117-500MG
Ethyl-5-chloro-3-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Ethyl-5-chloro-3-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Formuła: C₉H₇ClF₃NO₂
MW: 253.61 g/mol
Temp. Wrzenia: 74…76 °C/0.8mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD14581656
Numer CAS: 1198475-50-1