Drukuj
2,6-Dichloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine 90%
Dostawca: Apollo Scientific
PC200116-1G PC200116-500MG
APOSPC200116-1GEA 5320 PLN
APOSPC200116-1G APOSPC200116-500MG
2,6-Dichloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine 90%
2,6-Dichloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₆HCl₂F₃IN
Temp. Wrzenia: 63…64 °C/0,02mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12827835
Numer CAS: 1186405-02-6
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III