Drukuj
1-(tert-Butyl)-6-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
PC200077-1G PC200077-500MG PC200077-5G
APOSPC200077-1GEA 1350 PLN
APOSPC200077-1G APOSPC200077-500MG APOSPC200077-5G
1-(tert-Butyl)-6-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
1-(tert-Butyl)-6-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
Formuła: C₁₄H₁₄F₃N₃
Temp. topnienia: 162…164 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12827797
Numer CAS: 1146221-74-0