Drukuj
Ethyl-4,6-dihydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Dostawca: Apollo Scientific
PC200071-1G PC200071-500MG PC200071-5G
APOSPC200071-1GEA 1350 PLN
APOSPC200071-1G APOSPC200071-500MG APOSPC200071-5G
Ethyl-4,6-dihydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Ethyl-4,6-dihydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Formuła: C₉H₈F₃NO₄
MW: 251.16 g/mol
Temp. topnienia: 217…219 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09881353
Numer CAS: 103900-77-2